Documenti fondamentali
Z308587
Quickfit® Drechsel bottles
capacity 250 mL
Sinonimo/i:
MF29/3/250
Scegli un formato
1 EA
CHF 52.00
CHF 52.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 52.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 52.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint 24/29
Produttore/marchio commerciale
Quickfit MF 29/3/250
Disponibilità
not available in USA and Canada
Altezza
190 mm
Capacità
250 mL
Descrizione generale
Select bottle and corresponding head. Note different bottles sizes are different heights.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)