Documenti fondamentali
Z552666
Sigma-Aldrich
Aldrich® reverse-flow bubbler with SafetyBarb® hose connectors
capacity 25 mL
Sinonimo/i:
bubblers, scientific bubblers
Scegli un formato
1 EA
CHF 541.00
CHF 541.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 541.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 541.00
Check Cart for Availability
Capacità
25 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Monitors gas flow into, or evolution from a system. Capacity 25 mL per chamber. Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)