Documenti fondamentali
Z552461
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass thermometer well
fits flask, 12 L, immersion L 200 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 98.50
CHF 98.50
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 98.50
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 98.50
Check Cart for Availability
Giunto
joint ST/NS24/40
Caratteristiche
fits flask 12 L
Categorie correlate
Descrizione generale
Knobbed on sides for easy handling.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)