Documenti
Z125350
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
Straight, joint: ST/NS 10/18, thread I.D. 6.5 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Etichetta
A
Giunto
joint: ST/NS10/18
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 502824
D.I. filettatura
6.5 mm
Descrizione generale
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
Note legali
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Easy-Read® thermometer temperature -10-260 °C, immersion level, 76 mm
Z423513
Easy-Read® thermometer