Documenti fondamentali
Z550582
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with glass stopcock
capacity 125 mL
Scegli un formato
1 EA
CHF 125.00
CHF 125.00
Spedizione prevista il09 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 125.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 125.00
Spedizione prevista il09 aprile 2025
Giunto
joint stopper24/25
Descrizione
conical
Capacità
125 mL
Foro rubinetto
2 mm
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)