Documenti fondamentali
Z550647
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with glass stopcock
capacity 100 mL
Scegli un formato
1 EA
CHF 296.00
CHF 296.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 296.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 296.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint stopper22
Descrizione
conical
Capacità
100 mL
Foro rubinetto
2 mm
Categorie correlate
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)