Documenti fondamentali
Z549768
Sigma-Aldrich
Aldrich® stirring rods
diam. × H 4 mm × 200 mm
Scegli un formato
12 EA
CHF 66.70
CHF 66.70
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
CHF 66.70
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
CHF 66.70
Check Cart for Availability
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
diam. × alt.
4 mm × 200 mm
Descrizione generale
Features smooth, fire-polished ends for easy and safe handling.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10