Documenti fondamentali
Z549665
Sigma-Aldrich
Aldrich® stirring rods
diam. × H 10 mm × 400 mm
Scegli un formato
12 EA
CHF 140.00
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
CHF 140.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
diam. × alt.
10 mm × 400 mm
Descrizione generale
Features smooth, fire-polished ends for easy and safe handling.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)