Documenti fondamentali
Z549533
Sigma-Aldrich
Stopcock Adapter
straight PTFE stopcock, joint: ST/NS 24/40
Scegli un formato
1 EA
CHF 95.80
CHF 95.80
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 95.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 95.80
Check Cart for Availability
Materiali
straight PTFE stopcock
Giunto
joint: ST/NS24/40
Categorie correlate
Descrizione generale
Glass and PTFE stopcocks have a 2 mm bore and accommodate 1/4 in. I.D. tubing. Can be used in vacuum or atmospheric applications.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)