Documenti fondamentali
Z548936
Sigma-Aldrich
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 29/32
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, round flask
Scegli un formato
1 EA
CHF 136.00
CHF 136.00
Spedizione prevista il24 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 136.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 136.00
Spedizione prevista il24 aprile 2025
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Giunto
joint: ST/NS29/32
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
D.E.
166 mm
Capacità
2,000 mL
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)