Documenti fondamentali
Z547786
Sigma-Aldrich
SafetyBarb® hose connector
straight
Scegli un formato
1 EA
CHF 19.10
CHF 19.10
Spedizione prevista il29 marzo 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 19.10
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 19.10
Spedizione prevista il29 marzo 2025
Descrizione generale
Consists of PBT cap, PP barbed connector 8.5 mm O.D., and silicone rubber seal. GL14 thread.
Note legali
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)