Documenti fondamentali
Z542962
Ace O-rings, Viton®
I.D. 63.1 mm, wall size 3.5 mm
Scegli un formato
1 PKG
CHF 37.80
CHF 37.80
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 37.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 37.80
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 3 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 785575
Diam. int.
63.1 mm
Misura parete
3.5 mm
Note legali
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)