Documenti fondamentali
Z538833
Sigma-Aldrich
Solvent reservoirs for EZSafe® assemblies
capacity 1,000 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiali
colorless
glass
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
1,000 mL
Descrizione generale
Columns can accommodate all reservoir sizes. GL-45 connector for attachment to column is sold separately.
Note legali
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)