Z699292
Analytical funnel for microbiology
pore size 0.2 μm, white/black grid, pkg of 50 (individually packaged)
Sinonimo/i:
filtering funnel, filtration funnel
Scegli un formato
CHF 348.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 348.00
Prodotti consigliati
Materiali
cellulose nitrate membrane
plastic housing
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap
graduations
white/black grid
Confezionamento
pkg of 50 (individually packaged)
Produttore/marchio commerciale
GVS Life Sciences 10497510
Capacità filtro
100 mL
Capacità imbuto
100 mL
Dimensione pori
0.2 μm
Capacità
100 mL
Descrizione generale
Features and Benefits
- Saves up to 50% in time with no flaming and sterilization required
- Minimizes the risk of cross contamination
- Easy release of membrane
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)