Documenti fondamentali
Z537845
Sigma-Aldrich
Fritted disc for pressure filter/drying funnel assemblies
porosity medium, diam. 90 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 75.60
CHF 75.60
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 75.60
About This Item
Codice UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
CHF 75.60
Check Cart for Availability
Descrizione
Jacketed, with quick-disconnect.
Produttore/marchio commerciale
Aldrich
Diametro
90 mm
Diam. disco
90 mm
Diam. filtro
90 mm
Dimensione pori
porositymedium
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)