Documenti fondamentali
Z517348
Sigma-Aldrich
Aldrich® large capacity fritted filter funnel
capacity 1 L, joint: ST/NS 29/32
Scegli un formato
1 EA
CHF 502.00
CHF 502.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 502.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
CHF 502.00
Check Cart for Availability
Materiali
fritted
Giunto
joint: ST/NS29/32
Produttore/marchio commerciale
Aldrich
Capacità
1 L
diam. × alt.
95 mm × 340 mm
Diam. disco
90 mm
Diam. filtro
90 mm
Diam. frit
90 mm
Descrizione generale
Filter large volumes of air and moisture-sensitive compounds quickly. With porosity C frit, 75 mm O-ring top and 24/40 or 29/32 bottom joint. Choose the appropriate 75 mm O-ring top/joint size to fit. The O-ring top and Stainless steel clamps are sold separately.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)