Documenti fondamentali
Z531898
Sigma-Aldrich
Tubing adapter with Torion connection and stopcock
O.D. 5/16 in., PTFE stopcock, male joint: ST/NS 29/32
Scegli un formato
1 EA
CHF 232.00
CHF 232.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 232.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 232.00
Check Cart for Availability
Materiali
PTFE stopcock
Giunto
male joint: ST/NS29/32
D.E.
5/16 in.
7.9 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
PTFE stopcocks are threaded for additional safety and have a 2 mm bore for 3/16 in. tubing connection and 4 mm bore for 5/16 in. and 1/2 in. tubing connections. 5/16in. O.D fits a #8 Torion, and 1/2in. O.D. fits a #14 Torion.
Note legali
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)