Documenti fondamentali
Z530514
Sigma-Aldrich
Drying tubes with joint
joint: ST/NS 29/32
Scegli un formato
1 EA
CHF 58.60
CHF 58.60
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 58.60
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 58.60
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
colorless cap
colorless tube
Giunto
joint: ST/NS29/32
Caratteristiche
graduations: no
Lunghezza
125 mm
Descrizione generale
Desiccant area- 35 mm L
The Aldrich drying tubes are made of borosilicate glass and are designed with a bent goose-neck and standard taper jointed end. The tube also contains a desiccant area to hold the desiccant. Joint angle is a 75°.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)