Documenti fondamentali
Z530352
Sigma-Aldrich
Aldrich® reaction vessel bubbler
joint: ST/NS 29/32
Scegli un formato
1 EA
CHF 186.00
CHF 186.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 186.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 186.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS29/32
Capacità
5-7 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Excellent for closing off a reaction vessel from the atmosphere.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2