Documenti fondamentali
Z517135
Sigma-Aldrich
Aldrich® 75 mm O-ring top
Standard taper, top joint: ST/NS 24/40
Scegli un formato
1 EA
CHF 305.00
CHF 305.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 305.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
CHF 305.00
Check Cart for Availability
Materiali
glass
Giunto
joint: ST/NS top24/40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Descrizione generale
Each top comes with a 4 mm PTFE stopcock. Use the stainless steel clamp Z517275.
Torion inlet style − Use 1/4 in. hard-wall transfer tubing (e.g. PP or PTFE) for the airtight transfer of air-sensitive materials.
Standard taper − Joint can accommodate a transfer adapter or a filter funnel.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)