Documenti fondamentali
Z517216
Sigma-Aldrich
Aldrich® modified Friedrichs condenser
jacket O.D. 54 mm, Overall H 300 mm, joint: ST/NS 24/40
Scegli un formato
1 EA
CHF 636.00
CHF 636.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 636.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 636.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Giunto
joint: ST/NS24/40
Alt. complessiva
300 mm
D.E. camicia
54 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Molded spiral condensing coolant tube fits closely within the jacket to force vapors along the spiral path.
Features
• Modified feed tube to reduce chance of breakage
• Additional sizes to meet specific applications
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)