Documenti fondamentali
Z516449
Sigma-Aldrich
Aldrich® 5 mm NMR tube filling manifold
1 port, L 100 mm
Sinonimo/i:
nmr tube, nmr tubes, tube manifold
Scegli un formato
1 EA
CHF 524.00
CHF 524.00
Disponibilità
Spedizione prevista il05 marzo 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 524.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
CHF 524.00
Disponibilità
Spedizione prevista il05 marzo 2025
Lunghezza
100 mm
Descrizione generale
Convenient, easy systems for preparing air- and moisture-sensitive NMR samples within a controlled manifold environment.
NMR Tube Filling Technique
1.
Insert NMR tube through the open top cap and Viton® O-ring, Evacuate NMR tube
2. Fill NMR tube with a syringe through the PTFE-faced silicone septa
3. Tip-off NMR tube or remove tube and cap
Manifolds have 0-10 mm bore PTFE valves. The multiple filling station units allow removal of one NMR tube while the remaining tube(s) stay under vacuum
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)