Documenti fondamentali
Z516031
Sigma-Aldrich
Schlenk reaction and storage tube
female joint: ST/NS 29/32, capacity 100 mL
Sinonimo/i:
storage tubes, tube flask, tube storage
Scegli un formato
1 EA
CHF 116.00
CHF 116.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 116.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 116.00
Check Cart for Availability
Materiali
colorless cap
colorless tube
round bottom
Giunto
female joint: ST/NS29/32
Caratteristiche
graduations: no
Capacità
100 mL
Descrizione generale
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140°C.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)