Documenti fondamentali
SYNA921922
Synthware vacuum or inert gas adapter
male joint: ST/NS 19/22
Sinonimo/i:
Synthware A921922, glass vacuum adapter
Scegli un formato
1 EA
CHF 23.20
CHF 23.20
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 23.20
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 23.20
Check Cart for Availability
Giunto
male joint: ST/NS19/22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A921922
Descrizione generale
Synthware vacuum or gas inlet adapter. Allows for flexible tubing to be connected to apparatus for introduction of vacuum or pressure. Hose connection (8 mm O.D.) is at a 90 degree angle to the standard taper inner joint (19/22).
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)