Documenti fondamentali
Z508578
Ace polished shaft
diam. × L 19 mm × 700 mm, with button
Scegli un formato
1 EA
CHF 320.00
CHF 320.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 320.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
CHF 320.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Materiali
glass
Caratteristiche
for flask size 22 L
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 8076-05
diam. × lung.
19 mm × 700 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)