Documenti fondamentali
Z505641
Sigma-Aldrich
Ace O-ring, CAPFE
wall size 3.5 mm, I.D. 21.8 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 37.80
CHF 37.80
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 37.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 37.80
Check Cart for Availability
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 7855834
Diam. int.
21.8 mm
Misura parete
3.5 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)