Documenti fondamentali
Z542504
Sigma-Aldrich
Ace O-rings, Viton®
I.D. 7.6 mm, wall size 1.78 mm
Scegli un formato
1 PKG
CHF 21.30
CHF 21.30
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 21.30
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 21.30
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 785506
Diam. int.
7.6 mm
Misura parete
1.78 mm
Note legali
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)