Documenti fondamentali
Z505110
Sigma-Aldrich
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 34.5 mm, wall size 3.5 mm
Scegli un formato
1 PKG
CHF 68.20
CHF 68.20
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 68.20
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 68.20
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 7855742
Diam. int.
34.5 mm
Misura parete
3.5 mm
Note legali
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)