Documenti fondamentali
Z505021
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 18.6 mm, wall size 3.5 mm
Scegli un formato
1 PKG
CHF 33.90
CHF 33.90
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 33.90
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 33.90
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 7855730
Diam. int.
18.6 mm
Misura parete
3.5 mm
Note legali
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Ace O-ring, CAPFE wall size 3.5 mm, I.D. 25.0 mm
Z505668
Ace O-ring, CAPFE
Ace pressure tube bushing type, Front seal, capacity ~15 mL, L × O.D. 10.2 cm × 25.4 mm
Z181099
Ace pressure tube
Ace O-rings, FETFE® I.D. 21.8 mm, wall size 3.5 mm
Z505056
Ace O-rings, FETFE®
Ace pressure tube bushing type, Back seal, capacity ~38 mL, L × O.D. 20.3 cm × 25.4 mm
Z181080
Ace pressure tube
Ace pressure tube bushing type, Front seal, capacity ~4 mL, L × O.D. 10.2 cm × 13 mm
Z564559
Ace pressure tube