Documenti fondamentali
Z420417
Sigma-Aldrich
Perforated filter plate for Table-Top Buchner funnels
for Z420387
Scegli un formato
1 EA
CHF 586.00
CHF 586.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 586.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
CHF 586.00
Check Cart for Availability
Materiali
high-density polyethylene
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H91463-1457
Diam. filtro
18 in.
Colore
none
Categorie correlate
Descrizione generale
Filter large volumes quickly with a polyethylene plastic table-top buchner funnel using your choice of perforated filter plate. Plates are made of 4.8mm (³/₁₆") thick HDPE with 4.8mm (³/₁₆") perforations on 11mm (⁷/₁₆") centers.
Caratteristiche e vantaggi
  • Removable plate for use in precious metals recovery
  • Temperature range maximum 52ºC (125ºF), minimum -20ºC (-4ºF)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)