Documenti fondamentali
Z418242
Sigma-Aldrich
Aldrich® System 45 Squibb separatory funnel
capacity 1,000 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Dimens. tappo
45 mm
Capacità
1,000 mL
Misura valvola
4 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Improved Squibb type separatory funnel provides an unbreakable, all PTFE valve and drip-tip and has a screw-thread closure at the top. Supplied complete with PTFE valve assembly and screw cap with PTFE-faced silicone liner.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
System 45 is a trademark of John Babashak
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)