Documenti fondamentali
Z550779
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 1,000 mL
Scegli un formato
1 EA
CHF 248.00
CHF 248.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 248.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 248.00
Check Cart for Availability
Descrizione
conical
Capacità
1,000 mL
Foro rubinetto
4 mm
Categorie correlate
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)