Documenti fondamentali
Z414174
Sigma-Aldrich
Aldrich® dual-action NMR tube cleaner
three position, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Codice UNSPSC:
47131800
NACRES:
SB.32
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Giunto
joint: ST/NS24/40
Categorie correlate
Descrizione generale
  • Washes tubes inside and out simultaneously
  • Specially designed to prevent accidental breakage of tubes
  • Optional 1,000 mL reservoir flasks
  • Highly efficient solvent jets improve cleaning and reduce solvent usage
  • For 7 or 8 in. L, 5 mm NMR tubes
Pear-shaped filter flask sold separately.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)