Documenti fondamentali
Z413208
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vigreux column
Vacuum-jacketed, effective L 150 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 241.00
CHF 241.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 241.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
CHF 241.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint ST/NS24/40
Diam. int. × diam. est.
19 mm × 38 mm
Lungh. effettiva
150 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Jacketed version is pictured.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)