Documenti fondamentali
Z175803
Sigma-Aldrich
Aldrich® silvered, vacuum-jacketed Vigreux column
L 400 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 741.00
CHF 741.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 741.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
CHF 741.00
Check Cart for Availability
Giunto
Joints ST/NS24/40 (2)
Diam. int.
19 mm
Lunghezza
400 mm
D.E.
38 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Vacuum-jacketed and strip-silvered to provide two windows 180° apart for viewing. The silvering is inside the vacuum space and is completely sealed off. Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)