Documenti fondamentali
Z412163
Hermetically sealed oil mist eliminator
For Welch Models 1400N, 1402N, and 1376N
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’250.00
CHF 1’250.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’250.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41105101
NACRES:
NB.79
CHF 1’250.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
For Welch Models 1400N, 1402N, and 1376N
Produttore/marchio commerciale
Welch
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)