Documenti fondamentali
Z407259
Supelco
Aldrich® TLC developing tank - cylindrical
tank lid
Sinonimo/i:
Cylindrical TLC Tank
Scegli un formato
1 EA
CHF 44.00
CHF 44.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 44.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
CHF 44.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Descrizione generale
Can be used as a staining chamber. Made of glass with lid. Compact size offers good plate visibility and minimal solvent use.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Questions
  1. What is the product number for purchasing the tank lid separately for the Aldrich® TLC developing tank - cylindrical?
    1 answer
    1. The developing tanks come with the lids and are available in two separate sizes:
      1. Z243906 - Aldrich® TLC developing tank - cylindrical, glass tank, O.D. × H 6.5 cm × 10.5 cm
      2. Z243914 - Aldrich® TLC developing tank - cylindrical, glass tank, O.D. × H 6.5 cm × 21.0 cm
      To purchase the tank lid by itself, it would be product Z407259.