Documenti fondamentali
Z406686
Sigma-Aldrich
Borosilicate glass stirrer blade
W × L 24 mm × 134 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 49.20
CHF 49.20
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 49.20
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
CHF 49.20
Check Cart for Availability
Materiali
glass
Descrizione
for shafts with button
Caratteristiche
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 5,000 ‑ 12,000 mL
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 8083-20
Largh. × lungh.
24 mm × 134 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)