Documenti fondamentali
Z334502
Quickfit® two-neck, round-bottom flasks
capacity 50 mL, center joint: ST/NS 14/23
Sinonimo/i:
FR50/1S/1A
Scegli un formato
1 EA
CHF 55.00
CHF 55.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 55.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 55.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Giunto
center joint: ST/NS14/23
side joint ST/NS14/23
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Quickfit FR50/1S/1A
Disponibilità
not available in USA and Canada
Altezza
89 mm
Capacità
50 mL
Descrizione generale
One vertical central neck and one angled side neck
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)