Documenti fondamentali
Z320056
Plastic cap for Quickfit® cone/screw thread adapter
13 thread, couples 6.0 - 7.0 mm diameter
Sinonimo/i:
QC13/7
Scegli un formato
5 PKG
CHF 54.60
CHF 54.60
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 PKG
CHF 54.60
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 54.60
Check Cart for Availability
Caratteristiche
couples 6.0 - 7.0 mm diameter
Produttore/marchio commerciale
Quickfit
Disponibilità
not available in USA and Canada
Raccordi
13 thread
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)