Documenti fondamentali
Z317616
Duran® vacuum desiccator plate
metal plate, I.D. 150 mm
Sinonimo/i:
290805705
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiali
metal plate
Produttore/marchio commerciale
DURAN®
Schott
Disponibilità
not available in USA and Canada
Diam. int.
150 mm
Descrizione generale
Perforated plate for vacuum desiccators.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)