Documenti fondamentali
Z310832
Volac® mini-volumetric flask
volume 4 mL, accuracy: ±0.025 mL
Scegli un formato
1 PKG
CHF 96.10
CHF 96.10
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 96.10
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 96.10
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
Giunto
joint ST/NS neck7/16
Descrizione
Class A
Caratteristiche
class A
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Poulton & Graf
Disponibilità
not available in USA and Canada
Campo di misura del volume
4 mL, accuracy: ±0.025 mL
Capacità
4 mL
Descrizione generale
The trapezoidal shape provides a larger base for more stability. Each Volac flask comes complete with a 7/16 PP stopper and is individually calibrated and printed tested for accuracy (Does not contain a works certificate).
Note legali
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)