Documenti fondamentali
Z341800
IKA® KS 130 shakers
KS 130 Basic orbital shaker
Sinonimo/i:
lab shaker, laboratory shaker, orbital shaker, reciprocating shaker
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’840.00
CHF 1’840.00
Spedizione prevista il29 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’840.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
CHF 1’840.00
Spedizione prevista il29 aprile 2025
Ingresso CA/CC
240 V
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
IKA 0002980000
Disponibilità
not available in USA and Canada
Descrizione generale
  • Shaking motion: circular
  • Permissible agitation weight: (with attachment) 2 kg
  • Speed range: 0-800 rpm
LED display shows speed and time settings
Electronic time switch: 5-50 min
Requires AS 130.1, AS 130.2 or AS 130.3 to hold bottles, flasks etc.
Caratteristiche e vantaggi
Small shaker, free of wear and tear, adjustable.
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)