Documenti fondamentali
Z308536
Quickfit® sintered bottle heads
for use with 500 mL bottles
Sinonimo/i:
MF48/13/500
Scegli un formato
1 EA
CHF 94.10
CHF 94.10
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 94.10
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 94.10
Check Cart for Availability
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Quickfit MF 48/13/500
Disponibilità
not available in USA and Canada
Compatibilità
for use with 500 mL bottles
Descrizione generale
Sintered heads improve gas dispersion
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)