Documenti fondamentali
SYNC221420
Synthware air reflux condenser
joint: ST/NS 14/20, L 96 mm
Sinonimo/i:
Synthware C221420, Glass air condenser
Scegli un formato
1 EA
CHF 35.40
CHF 35.40
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 35.40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 35.40
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
C221420
Lunghezza
96 mm
Descrizione generale
Synthware air reflux is a condenser enhancing separation through a reflux mechanism. With upper standard taper outer joint (14/20) to fit various laboratory glassware and a lower drip tip joint. Overall length is 143 mm and length between the joints is 96 mm.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)