Documenti fondamentali
Z301329
Quickfit® plain bends
joint: ST/NS 24/29
Sinonimo/i:
RA9/33
Scegli un formato
1 EA
CHF 45.80
CHF 45.80
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 45.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 45.80
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS24/29
Produttore/marchio commerciale
Quickfit RA 9/33
Disponibilità
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Descrizione generale
Socket to cone. Generally used as distilling adapters.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)