Z284718
J-KEM® basic temperature controller
Model 310, temperature -50-200 °C
Sinonimo/i:
Basic Temperature Controller
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
120 V / 1200 watts, 10 A (model 210 and 210/T)
220 V AC
220-240 V / 1200 watts, 5 A (model 310)
Caratteristiche
thermocouple type K
for mantles upto 12 L
Produttore/marchio commerciale
Model 310
Campo di misura della temperatura
-50-200 °C
accuracy: 0.1 °C (1 mL to 12 L)
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)