Documenti fondamentali
Z284661
Supelco
Spectroline® battery-operated UV lamp
Model UV-4B, wavelength 365 nm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Misura
6 1/4 in. × 2 in. × 1 in.
Descrizione generale
  • 4 W longwave bulb
  • Requires 4 AA batteries (not included)
Nota a piè di pagina
CE Approved
Note legali
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)