Z282065
Coors™ alumina pestle
for Z282014
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
alumina
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 60371
Lungh. pestello
100 mm
Descrizione generale
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Order mortar separately.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)