Documenti fondamentali
Z281301
Laboratory brushes
Narrow tube, L 12 in., brush diam. × L 1/2 in. × 3 in.
Scegli un formato
4 EA
CHF 27.60
CHF 27.60
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 EA
CHF 27.60
About This Item
Codice UNSPSC:
47131605
NACRES:
NB.35
CHF 27.60
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 4 ea
Lunghezza
12 in.
brush diam. × L
1/2 in. × 3 in.
Descrizione generale
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Laboratory brushes Burette, L 36 in., brush diam. × L 3/4 in. × 3 1/4 in.
Z281379
Laboratory brushes
Laboratory brushes Flask, L 12 in., brush diam. × L 1 3/8 in. × 3 1/2 in.
Z281344
Laboratory brushes
Flask brush Black nylon
Z225509
Flask brush
Laboratory brushes Centrifuge, L 12 in., brush diam. × L 1 1/2 in. × 4 1/2 in.
Z281352
Laboratory brushes